Pipette tips, Sapphire
Fournisseur: Greiner Bio-One
771255_960
GREI771255_960EA 106 EUR InStock
GREI771255_960
Pipette tips, Sapphire
Pointes de pipettes
These tips are manufactured from virgin materials. All tips are transparent, graduated, and allow precise and comfortable pipetting with maximal recovery.
  • Graduations for perfect visual control of liquid
  • Thin-walled top for optimal seal
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA and non pyrogenic
  • Available as low retention tips for even higher recovery
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité