Portoir pour cryotubes
Fournisseur: Greiner Bio-One
802501_5
GREI802501_5EA 201 EUR InStock
GREI802501_5
Portoir pour cryotubes
Portoirs Portoirs pour cryotubes
En PC bleu.
  • Base en caoutchouc antidérapant
Ce portoir convient pour les tubes avec jupe et permet la manipulation d'une seule main des tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité