Cryo boxes, CryoFreeze™
Fournisseur: Greiner Bio-One
802519_20
GREI802519_20EA 446 EUR InStock
GREI802519_20
Cryo boxes, CryoFreeze™
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Polycarbonate, coloured, with clear lid.
  • Stackable
  • Fixed layout
  • Ultra low temperature storage (−196 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité