Digital thermo-hygrometer, GFTH 200
Fournisseur: Greisinger
600249
GRSG600249EA 0 EUR InStock
GRSG600249
Digital thermo-hygrometer, GFTH 200
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
The GFTH 200 is a digital hygrometer thermometer with low power consumption, and integrated min-/max- value memory.
  • Relative humidity, temperature and dew point in just one instrument
  • High accuracy by means of digital works calibration
  • Offset and slope correction for easy adjustment
  • Extremely low power consumption
Information de livraison: Main instrument is supplied with battery and user manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité