Ultra-accurate digital thermometer, GMH 3750
Fournisseur: Greisinger
600335
GRSG600335EA 0 EUR InStock
GRSG600335
Ultra-accurate digital thermometer, GMH 3750
Thermomètres Thermomètres numériques
This reference meter is dedicated to any calibration requirement in liquids, soft media and air/gases.
  • Offset and slope input
  • Real time clock with day, month and year
  • Optical and acoustic minimum/maximum alarm
  • Freely adjustable analogue output 0 to 1 V or serial interface
PT100 probe connection via four-pin miniature DIN plug.
Certifications: Probe connection in acc. to DIN EN 60751.
Information de livraison: Supplied with a nine volt battery.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité