Water Leak Detector
Fournisseur: Greisinger
601744
GRSG601744EA 188 EUR InStock
GRSG601744
Water Leak Detector
Détecteurs de fuites Détecteurs de fuites de liquides
Monitoring of devices and machines with a water connection.
  • 12,7 mm plastic and 19,05 mm tap
  • Alarm triggered at just 0,5 mm water film
  • Water supply blocked in the event of an alarm
  • Switching off a connected device in the event of an alarm
Additional device function Safety socket with machine switch-off.
Valve connections: IN: G¾" with union nut, plastic, internal thread OUT: G¾", external thread
Information de livraison: Supplied with control unit (1), solenoid valve (1), sieve seal (1), water sensor GWF-1S/2m (1), operating manual (1).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité