Électrode de pH étanche, GE 114-WD
Fournisseur: Greisinger
610460
GRSG610460EA 0 EUR InStock
GRSG610460
Électrode de pH étanche, GE 114-WD
Électrodes Électrodes pH
La GE114 est une électrode à gel étanche et universellement utilisable, robuste et nécessitant peu d'entretien, avec un diaphragme en pellon. Elle peut être immergée plus longtemps au-delà de la tige.
  • Entièrement submersible
  • Résistant à la pression
  • Peu d'entretien
  • Universel et rapide
  • GMH 35xx, GMH 55xx, G 7500 et G150x
  • Également pour le transmetteur GPHU 014
Complètement étanche grâce à la fiche BNC spéciale en combinaison avec GMH55xx, G 7500 ou G150x pour les applications exigeantes sur le terrain. Particulièrement adapté à la pisciculture, à l'aquariophilie (y compris l'eau salée), à l'eau potable, aux piscines et bien plus encore.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité