Giemsa colorant, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GS128-4L
GS128-4LEA 286 EUR InStock
GS128-4L
Giemsa colorant, Sigma-Aldrich®
Giemsa colorant
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caba8232d83e17a3362d1ca2e1236171318c9bda&vid=ec3523e4f2f4665810ce1a7ceca675dbb79ee690&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity) Clear
Essentially free of precipitate
Appearance (Colour) Faint Blue to Dark Blue
Appearance (Form) Solution
pH
at 25 degrees C
6.75 - 6.95
Performance Conforms
Cells stain within the performance characteristics when using Sigma-Aldrich Procedure No. GS-10
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité