Giemsa colorant modifié, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
GS500-500ML
GS500-500MLEA 54.6 EUR InStock
GS500-500ML
Giemsa colorant modifié, Sigma-Aldrich®
Giemsa colorant
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
ADR: 3,II
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité