OVERSLEEVE COLOR: BLUE SIZE: 40X20 DESCRIPTION: MACHINE MADE, LATEXFREE ELASTIC MATERIAL: LOW DENSITY POLYETHYLENE THICKNESS: 20µ PACKAGING: 2000 PCS/CARTON 1 * 2.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
OVERSLEEVE COLOR: BLUE SIZE: 40X20 DESCRIPTION: MACHINE MADE, LATEXFREE ELASTIC MATERIAL: LOW DENSITY POLYETHYLENE THICKNESS: 20µ PACKAGING: 2000 PCS/CARTON 1 * 2.000 Pce GUNA128763 1 * 2.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou