BOUFFANT CAP COLOR: BLUE SIZE: 58CM DESCRIPTION: CLEANED, LATEXFREE ELASTIC MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 10-12 G/M² PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
BOUFFANT CAP COLOR: BLUE SIZE: 58CM DESCRIPTION: CLEANED, LATEXFREE ELASTIC MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 10-12 G/M² PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce GUNA130923 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou