MOBCAP COLOR: BLUE SIZE: 52CM DESCRIPTION: DETECTABLE WITH DOUBLE LATEXFREE ELASTIC BAND MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 12-14 G/M PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
MOBCAP COLOR: BLUE SIZE: 52CM DESCRIPTION: DETECTABLE WITH DOUBLE LATEXFREE ELASTIC BAND MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 12-14 G/M PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MOBCAP COLOR: BLUE SIZE: 52CM DESCRIPTION: DETECTABLE WITH DOUBLE LATEXFREE ELASTIC BAND MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 12-14 G/M² PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce GUNA140013 1 * 1.000 Pce Unavailable
Unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou