BEARD MASK COLOR: BLUE SIZE: 46CM DESCRIPTION: DETECTABLE, WITH EARLOOP, LATEXFREE ELASTIC MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 10-12 G/M² PACKAGING: 100 PCS/BAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
BEARD MASK COLOR: BLUE SIZE: 46CM DESCRIPTION: DETECTABLE, WITH EARLOOP, LATEXFREE ELASTIC MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 10-12 G/M² PACKAGING: 100 PCS/BAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce GUNA140019 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou