EZ Yeast™ Plasmid Prep kit
Fournisseur: G Bioscienes
GZ-02
GZ-02EA 519 EUR InStock
GZ-02
EZ Yeast™ Plasmid Prep kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The EZ Yeast™ Plasmid Prep Kit is designed for the rapid isolation of plasmids from yeast patches or yeast grown in small liquid cultures. The kit is adapted from the alkaline lysis of E. coli, by providing modified alkaline lysis buffers and LongLife™ Zymolyase®, a highly stable enzyme.
  • Minimise time to analyse yeast plasmids; no need to shuttle plasmids to E.coli
  • Yield of 0,1 to 0,3 ng per 1,5 ml culture
  • No requirement for glass beads, phenol or excessive vortexing
  • Suitable for colonies, patches and liquid culture
  • Generates plasmids suitable for multiple downstream applications
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
EZ Yeast™ Plasmid Prep Kit 1 KIT GZ-02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité