(±)-Hydroxybupropion-D6 solution, Certified Reference Material (CRM), Ceriliant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
H-062-1ML
H-062-1MLEA 245 EUR InStock
H-062-1ML
(±)-Hydroxybupropion-D6 solution, Certified Reference Material (CRM), Ceriliant®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of hydroxybupropion levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
(±)-Hydroxybupropion is a major bupropion metabolie in urine. Bupropion is a pharmaceutical used as an antidepressant and a smoking cessation drug sold under the trade name Wellbutrin® and Zyban®.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d136fbc4b4dc591f8357115145423d5d6e5e28a&vid=5f73074c09124ce27e6d0f530f0138809867ff7f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité