Ethyle acétate ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
H078-25EA 208.45 EUR InStock
H078-25
Ethyle acétate ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Ethyl acetate
For use as an HPLC and TLC solvent. Filtered through a 0.2 µm element.
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.0005 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0009
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 255 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 257 nm ≤0.50
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 263 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 265 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤0.04
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 - 330 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 - 400 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 - 400 nm ≤0.01
Filtered through a 0.2 micron filter.
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité