Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptane (mélange d'isomères) 99%, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

H2198-2.5L
H2198-2.5LEA 229 EUR InStock
H2198-2.5L
Heptane (mélange d'isomères) 99%, Qualité Réactif
Heptane (mélange d'isomères)
  • ≥95% for general laboratory use.

Beilstein Number: 1730763


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 6.7 %(V)
Point de fusion: –90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=87f6cbdb18e3cf5f36842d2825df8d055eeb6dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Refractive index (n 20/D) 1.386 - 1.388
IR spectrum complying
Appearance complying
Vapor Pressure 83 mmHg ( 37.7 °C)
Vapor Density 3.5 (vs air)
Explosion Limit 7 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité