Plomb acétate sur coton, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
H220-03EA 499.14 EUR InStock
H220-03
Plomb acétate sur coton, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Plomb acétate sur coton
In cotton balls. For arsenic.
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
Point de fusion: 175…180 °C
Densité: ∼2.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 208-908-0
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05442
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identification Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité