Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H25767.06
H25767.06EA 67.1 EUR InStock
H25767.06
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 97509-75-6 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Melting Point: 27-30° MDL No.: MFCD06797501


Formule: C₆H₃FN₂
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797501
Numéro CAS: 97509-75-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité