2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline, 6-Hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 2-Methyl-3-nitro-6-pyridone
H25770.06
H25770.06EA 164 EUR InStock
H25770.06
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98%
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
Purity: 98% CAS No.: 28489-45-4 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: 233-236° MDL No.: MFCD00092010
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 233…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092010
Numéro CAS: 28489-45-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité