Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(furan-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
H25791.06
H25791.06EA 117 EUR InStock
H25791.06
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 33545-44-7 Molecular Formula: C10H10N2O3 Formula Weight: 206.20 Melting Point: 135-137° MDL No.: MFCD09953454
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,20 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953454
Numéro CAS: 33545-44-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité