5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25821.03
H25821.03EA 124 EUR InStock
H25821.03
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 68797-61-5 Molecular Formula: C4HBrCl2N2 Formula Weight: 227.88 Melting Point: 77-81° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00047379
Formule: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,88 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047379
Numéro CAS: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité