6-Chloro-2-fluoropurine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
H25825.ME
H25825.MEEA 104 EUR InStock
H25825.ME
6-Chloro-2-fluoropurine ≥97%
6-Chloro-2-fluoropurine
Purity: 97% CAS No.: 1651-29-2 Molecular Formula: C5H2ClFN4 Formula Weight: 172.55 Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD02183557
Formule: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183557
Numéro CAS: 1651-29-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité