4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
H25831.03
H25831.03EA 151 EUR InStock
H25831.03
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 122665-97-8 Molecular Formula: C7H10F2O2 Formula Weight: 164.15 Melting Point: 104-107° MDL No.: MFCD03788493
Formule: C₇H₁₀F₂O₂
MW: 164,15 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788493
Numéro CAS: 122665-97-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité