2-Fluoropropionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoropropionicacid
H25841.03
H25841.03EA 312 EUR InStock
H25841.03
2-Fluoropropionic acid 96%
2-Fluoropropionic acid
Purity: 96% CAS No.: 6087-13-4 Molecular Formula: C3H5FO2 Formula Weight: 92.07 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.3830 Odour: Acrid Boiling Point: 66-67°/30mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD06247714
Formule: C₃H₅FO₂
MW: 92,07 g/mol
Point d'ébullition: 66…67 °C (30 mmHg)
Densité: 1.214
Point d'éclair: 82 °C (180 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247714
Numéro CAS: 6087-13-4
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité