3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonylchloride
H25856.ME
H25856.MEEA 387 EUR InStock
H25856.ME
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 845866-80-0 Molecular Formula: C3F3H4ClO2S Formula Weight: 196.57 Refractive Index: 1.3997 Boiling Point: 77-78°/16mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD06248898
Formule: C₃H₄ClF₃O₂S
MW: 196,58 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C (16 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248898
Numéro CAS: 845866-80-0
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité