Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25882.06
H25882.06EA 755 EUR InStock
H25882.06
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Purity: 94% CAS No.: 212713-08-1 Molecular Formula: C30H46ClO2P Formula Weight: 505.13 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD08458881
Formule: C₃₀H₄₆ClO₂P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458881
Numéro CAS: 212713-08-1
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité