Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25887.03
H25887.03EA 139 EUR InStock
H25887.03
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 13685-30-8 Molecular Formula: C14H14ClO2P Formula Weight: 280.69 Odour: Irritating Melting Point: 61-64° Boiling Point: 140°/1.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04972301
Formule: C₁₄H₁₄ClO₂P
Point d'ébullition: 140 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972301
Numéro CAS: 13685-30-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité