Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25890.06
H25890.06EA 314 EUR InStock
H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, tiges
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 36042-94-1 Molecular Formula: C14H14ClP Formula Weight: 248.69 Melting Point: 57° Boiling Point: 174-178°/3mm UN No.: 1760 MDL No.: MFCD04038733
Formule: C₁₄H₁₄ClP
Point d'ébullition: 174…178 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038733
Numéro CAS: 36042-94-1
ONU: 1760
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité