(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25901.06
H25901.06EA 309 EUR InStock
H25901.06
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone 97%
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Purity: 97% CAS No.: 123694-03-1 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00916691
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00916691
Numéro CAS: 123694-03-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité