Albendazole sulphone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25917.03
H25917.03EA 294 EUR InStock
H25917.03
Albendazole sulphone
Albendazole sulphone
CAS No.: 75184-71-3 Molecular Formula: C12H15N3O4S Formula Weight: 297.33 Melting Point: 290-292° MDL No.: MFCD00600775
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₄S
Point de fusion: 290…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00600775
Numéro CAS: 75184-71-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité