Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Bromoquinoleine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H25961.03
H25961.03EA 142 EUR InStock
H25961.03
8-Bromoquinoleine ≥98%
8-Bromoquinoleine
Purity: 98%
CAS No.: 16567-18-3
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6725
Boiling Point: 302-304°
MDL No.: MFCD00191859


Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 302…304 °C
Densité: 1.594
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191859
Numéro CAS: 16567-18-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité