Acide 3-nitroanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26001.09
H26001.09EA 75.3 EUR InStock
H26001.09
Acide 3-nitroanthranilique 97%
3-Nitroanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 606-18-8 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD00024261
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024261
Numéro CAS: 606-18-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité