3,4-Bis(trifluorométhyl)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26008.03
H26008.03EA 127 EUR InStock
H26008.03
3,4-Bis(trifluorométhyl)pyridine 96%
3,4-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 20857-46-9 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 42-44°/24mm MDL No.: MFCD08686956
Formule: C₇H₃F₆N
Point d'ébullition: 42…44 °C (24 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08686956
Numéro CAS: 20857-46-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité