Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
H26020.06
H26020.06EA 141 EUR InStock
H26020.06
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 889939-48-4 Molecular Formula: C8H8Cl2O3S Formula Weight: 255.12 Melting Point: 126-128° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD08445709
Formule: C₈H₈Cl₂O₃S
MW: 255,12 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445709
Numéro CAS: 889939-48-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité