Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26024.03
H26024.03EA 94.4 EUR InStock
H26024.03
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥97%
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 57266-69-0 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: 131° dec. MDL No.: MFCD01646325
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 131 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646325
Numéro CAS: 57266-69-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité