Acide cyclohexane-1,1-dicarboxylique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26025.03
H26025.03EA 89.1 EUR InStock
H26025.03
Acide cyclohexane-1,1-dicarboxylique 95%
Acide cyclohexane-1,1-dicarboxylique
Purity: 95% CAS No.: 1127-08-8 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 175° dec. MDL No.: MFCD00094668
Formule: C₈H₁₂O₄
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094668
Numéro CAS: 1127-08-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité