4,4-Difluorocyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26027.03
H26027.03EA 532 EUR InStock
H26027.03
4,4-Difluorocyclohexanone ≥97%
4,4-Difluorocyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 22515-18-0 Molecular Formula: C6H8F2O Formula Weight: 134.12 Melting Point: 34-40° MDL No.: MFCD08146635
Formule: C₆H₈F₂O
MW: 134,12 g/mol
Point de fusion: 34…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146635
Numéro CAS: 22515-18-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité