5-Fluoroindazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26033.03
H26033.03EA 108 EUR InStock
H26033.03
5-Fluoroindazole ≥98%
5-Fluoroindazole
Purity: 98% CAS No.: 348-26-5 Molecular Formula: C7H5FN2 Formula Weight: 136.13 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD04972877
Formule: C₇H₅FN₂
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972877
Numéro CAS: 348-26-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité