1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26037.03
H26037.03EA 80.8 EUR InStock
H26037.03
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol ≥90%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Purity: 90+% CAS No.: 22428-87-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.19 Refractive Index: 1.4880 MDL No.: MFCD00067003
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067003
Numéro CAS: 22428-87-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité