1-Thiophen-2-ylethylamine 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26052.ME
H26052.MEEA 814 EUR InStock
H26052.ME
1-Thiophen-2-ylethylamine 90%, tech.
1-Thiophen-2-ylethylamine
Purity: 90% CAS No.: 6309-16-6 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Refractive Index: 1.5475 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD02734311
Formule: C₆H₉NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02734311
Numéro CAS: 6309-16-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité