Triphenylsulphonium chloride 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26059.03
H26059.03EA 96.2 EUR InStock
H26059.03
Triphenylsulphonium chloride 94%
Triphenylsulphonium chloride
Purity: 94% CAS No.: 4270-70-6 Molecular Formula: (C6H5)3SCl Formula Weight: 298.84 MDL No.: MFCD00031716
Formule: (C₆H₅)₃SCl
MW: 298,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031716
Numéro CAS: 4270-70-6
EINECS: 224-259-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité