Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26088.03
H26088.03EA 117 EUR InStock
H26088.03
Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque ≥98%
Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 189283-51-0 Molecular Formula: C7H4F2O3 Formula Weight: 174.10 Melting Point: 177-179° MDL No.: MFCD03428564
Formule: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,1 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428564
Numéro CAS: 189283-51-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité