4-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26091.03
H26091.03EA 109 EUR InStock
H26091.03
4-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥98%
4-Fluoro-o-anisaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 450-83-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 60-62° MDL No.: MFCD00143318
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143318
Numéro CAS: 450-83-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité