2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26112.03
H26112.03EA 230 EUR InStock
H26112.03
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 56961-30-9 Molecular Formula: C7H5ClO3 Formula Weight: 172.57 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD04038818
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038818
Numéro CAS: 56961-30-9
EINECS: None
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité