3-Nitro-5-trifluorométhylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
H26113.03
H26113.03EA 121 EUR InStock
H26113.03
3-Nitro-5-trifluorométhylphénol ≥98%
3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
Purity: 98% CAS No.: 349-57-5 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Melting Point: 89-92° MDL No.: MFCD04973779
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973779
Numéro CAS: 349-57-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité