2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26135.03
H26135.03EA 195 EUR InStock
H26135.03
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 146539-83-5 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD03788528
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788528
Numéro CAS: 146539-83-5
EINECS: None
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité