Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26146.03
H26146.03EA 149 EUR InStock
H26146.03
Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque 98%
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-31-1 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 209-211° MDL No.: MFCD01569397
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569397
Numéro CAS: 446-31-1
EINECS: None
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité