4-Chloro-3-fluoroaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26148.03
H26148.03EA 92.7 EUR InStock
H26148.03
4-Chloro-3-fluoroaniline ≥99%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 367-22-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 59-61°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01090987
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090987
Numéro CAS: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité