Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique 10%, StandARd®, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger

H262-01EA 50.31 EUR InStock
H262-01
Acide nitrique 10%, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Acide nitrique


Formule: HNO₃
Densité: 1.05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HNO₃)(g/100 mL) 9.5 - 10.5

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité